Orders LinkContactUsLinkComponent
Dissecting scissors
Straight, sharp/sharp, 115 mm
Katalog # HAMML-HSB300-11
Leverantör:   HAMMACHER KARL
Dissecting scissors
Katalog # HAMML-HSB300-11
Leverantör:  HAMMACHER KARL
Dissecting scissors
Dissecting scissors
Straight, sharp/sharp, 115 mm
Price
3 775,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
These dissecting scissors made of stainless steel feature tungsten carbide inserts.
Specifikationer
  • Typ:
    Straight, sharp/sharp
  • Längd:
    115 mm
  • Seq:
    01