Orders LinkContactUsLinkComponent
Electrolyte Solutions
Electrolyte Solutions
Electrolyte 1M KNO3, silver-free, 100 ml, 100 ml
Katalog # 620-4934
Leverantör:   HAMILTON BONADUZ
Electrolyte Solutions
Katalog # 620-4934
Leverantör:  HAMILTON BONADUZ
CAS-nummer:  
Electrolyte Solutions
Electrolyte Solutions
Electrolyte 1M KNO3, silver-free, 100 ml, 100 ml
CAS-nummer:  
Pris
470,00 kr
Log in för tillgänglighet
1 * 100 mL
Produktdetaljer och dokument
A variety of electrolyte solutions for pH and ORP electrodes.
Dokument
Specifikationer
Specifikationer
  • Förp.:
    100 ml
  • Beskrivning:
    Electrolyte 1M KNO3, silver-free, 100 ml
Specifikationer
Rekommendationer
Rekommendationer anpassas endast baserat på dina shoppingpreferenser om du har gett ditt samtycke genom att aktivera "Förbättra min shoppingupplevelse" på sidan "Personlig information".
Annars får du generiska rekommendationer.