Orders LinkContactUsLinkComponent
Electrolyte Solutions
Electrolyte Solutions
Elektrolyt Skylyte, 100 ml, 100 ml
Katalog # 662-9203
Leverantör:   HAMILTON BONADUZ
Electrolyte Solutions
Katalog # 662-9203
Leverantör:  HAMILTON BONADUZ
CAS-nummer:  
Electrolyte Solutions
Electrolyte Solutions
Elektrolyt Skylyte, 100 ml, 100 ml
CAS-nummer:  
Price
555,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 100 mL
Produktdetaljer och dokument
A variety of electrolyte solutions for pH and ORP electrodes.
Dokument
Specifikationer
Specifikationer
  • Förp.:
    100 ml
  • Beskrivning:
    Elektrolyt Skylyte, 100 ml
Specifikationer