Orders LinkContactUsLinkComponent
Electrolyte Solutions
Elektrolyt KCl 3 M, 100 ml
Katalog # 662-9202
Leverantör:   HAMILTON BONADUZ
Electrolyte Solutions
Katalog # 662-9202
Leverantör:  HAMILTON BONADUZ
CAS-nummer:  
Electrolyte Solutions
Electrolyte Solutions
Elektrolyt KCl 3 M, 100 ml
CAS-nummer:  
Pris
215,00 kr
Log in för tillgänglighet
1 * 100 mL
Produktdetaljer och dokument
A variety of electrolyte solutions for pH and ORP electrodes.
Specifikationer
Specifikationer
  • Förp.:
    100 ml
  • Beskrivning:
    Elektrolyt KCl 3 M
Specifikationer