Tratt, Büchnertratt
1250 ml, 150 mm
Katalog # 511-2509
Leverantör: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Gå till:
Product Details & Documents
Vitt glaserat porslin.
För pappers- eller membranfilter.
: DIN 12 905 (511-2502, 511-2501 och 511-2500 inte i enlighet med DIN).
Specifikationer
- Kapacitet:1250 ml
- Seq:10
- För filter, diam.:150 mm