Provrör
14 ml, 100 mm, 17 mm
Katalog # 391-3469
Leverantör: Greiner Bio-One
Gå till:
Product Details & Documents
PS, klart, eller PP, genomskinligt.
- PP: god temperatur- och kemikalieresistens
- PS: hög genomskinlighet, passar för visuell mätning
- Tillhörande proppar finns som tillval
- Kan även användas som centrifugrör
Universalrör för många olika laboratorie- och produktionsapplikationer.
Specifikationer
- Ø utv.:17 mm
- Kapacitet:14 ml
- Längd:100 mm
- Seq:04