Orders LinkContactUsLinkComponent
Provrör
Provrör
12 ml, 100 mm, 16 mm
Katalog # 212-3150
Leverantör:   Greiner Bio-One
Provrör
Katalog # 212-3150
Leverantör:  Greiner Bio-One
Provrör
Provrör
12 ml, 100 mm, 16 mm
Price
1 300,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1.600 Items
Product Details & Documents
PS, klart, eller PP, genomskinligt.
  • PP: god temperatur- och kemikalieresistens
  • PS: hög genomskinlighet, passar för visuell mätning
  • Tillhörande proppar finns som tillval
  • Kan även användas som centrifugrör
Universalrör för många olika laboratorie- och produktionsapplikationer.
Specifikationer
  • Ø utv.:
    16 mm
  • Kapacitet:
    12 ml
  • Längd:
    100 mm
  • Seq:
    12