Areometer, Baumé
0 - 70 °Bé, 1,0°, 280 mm
Katalog # 614-0568
Leverantör: GERING
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
Baume hydrometers with calibration temperature of 15 °C.
Specifikationer
- Längd:280 mm
- Indelning:1,0°
- Mätområde:0 - 70 °Bé
Rekommendationer
Rekommendationer anpassas endast baserat på dina shoppingpreferenser om du har gett ditt samtycke genom att aktivera "Förbättra min shoppingupplevelse" på sidan "Personlig information".
Annars får du generiska rekommendationer.