Orders LinkContactUsLinkComponent
Areometer, Baumé
Areometer, Baumé
50 - 70 °Bé, 0,1°, 320 mm
Katalog # GERI0619
Leverantör:   GERING
Areometer, Baumé
Katalog # GERI0619
Leverantör:  GERING
Areometer, Baumé
Areometer, Baumé
50 - 70 °Bé, 0,1°, 320 mm
Pris
575,00 kr
Log in för tillgänglighet
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument
Baume hydrometers with calibration temperature of 15 °C.
Specifikationer
  • Längd:
    320 mm
  • Indelning:
    0,1°
  • Mätområde:
    50 - 70 °Bé