Orders LinkContactUsLinkComponent
Areometer, Baumé
0 - 20 °Bé, 0,1°, 320 mm
  GERI0614
 :   GERING
Areometer, Baumé
  GERI0614
 :  GERING
Areometer, Baumé
Areometer, Baumé
0 - 20 °Bé, 0,1°, 320 mm
530,00 kr
1 * 1 Items
Baume hydrometers with calibration temperature of 15 °C.
  • Längd:
    320 mm
  • Indelning:
    0,1°
  • Mätområde:
    0 - 20 °Bé