Areometer, Baumé
0 - 20 °Bé, 1,0°, 220 mm
Katalog # 614-0562
Leverantör: GERING
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
Baume hydrometers with calibration temperature of 15 °C.
Specifikationer
- Längd:220 mm
- Indelning:1,0°
- Mätområde:0 - 20 °Bé
Baume hydrometers with calibration temperature of 15 °C.