Areometer, Baumé
50 - 60 °Bé, 0,1°, 260 mm
Katalog # 614-0055
Leverantör: GERING
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
Baume hydrometers with calibration temperature of 15 °C.
Specifikationer
- Längd:260 mm
- Indelning:0,1°
- Mätområde:50 - 60 °Bé
Rekommendationer
Rekommendationer anpassas endast baserat på dina shoppingpreferenser om du har gett ditt samtycke genom att aktivera "Förbättra min shoppingupplevelse" på sidan "Personlig information".
Annars får du generiska rekommendationer.