Orders LinkContactUsLinkComponent
Areometer, Baumé
Areometer, Baumé
20 - 30 °Bé, 0,1°, 260 mm
Katalog # 614-0575
Leverantör:   GERING
Areometer, Baumé
Katalog # 614-0575
Leverantör:  GERING
Areometer, Baumé
Areometer, Baumé
20 - 30 °Bé, 0,1°, 260 mm
Pris
380,00 kr
Log in för tillgänglighet
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument
Baume hydrometers with calibration temperature of 15 °C.
Specifikationer
  • Längd:
    260 mm
  • Indelning:
    0,1°
  • Mätområde:
    20 - 30 °Bé
Rekommendationer
Rekommendationer anpassas endast baserat på dina shoppingpreferenser om du har gett ditt samtycke genom att aktivera "Förbättra min shoppingupplevelse" på sidan "Personlig information".
Annars får du generiska rekommendationer.