Areometer, Baumé
10 - 20 °Bé, 0,1°, 260 mm
Katalog # 614-0576
Leverantör: GERING
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
Baume hydrometers with calibration temperature of 15 °C.
Specifikationer
- Längd:260 mm
- Indelning:0,1°
- Mätområde:10 - 20 °Bé
Baume hydrometers with calibration temperature of 15 °C.