Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrometers
Hydrometers
1,700 - 1,800 g/l, 0,001 g/ml
Katalog # GERI0093
Leverantör:   GERING
Hydrometers
Katalog # GERI0093
Leverantör:  GERING
Hydrometers
Hydrometers
1,700 - 1,800 g/l, 0,001 g/ml
Price
505,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument
Set of 14 hydrometers calibrated at 20 °C.
Leveransinformation: Supplied in a velvet lined case.
Specifikationer
  • Indelning:
    0,001 g/ml
  • Mätområde:
    1,700 - 1,800 g/l