Hydrometers
1,600 - 1,700 g/l, 0,001 g/ml
Katalog # GERI0092
Leverantör: GERING
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
Set of 14 hydrometers calibrated at 20 °C.
Leveransinformation: Supplied in a velvet lined case.
Specifikationer
- Indelning:0,001 g/ml
- Mätområde:1,600 - 1,700 g/l
Rekommendationer
Rekommendationer anpassas endast baserat på dina shoppingpreferenser om du har gett ditt samtycke genom att aktivera "Förbättra min shoppingupplevelse" på sidan "Personlig information".
Annars får du generiska rekommendationer.