Hydrometers
1,300 - 1,400 g/l, 0,001 g/ml
Katalog # GERI0089
Leverantör: GERING
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
Set of 14 hydrometers calibrated at 20 °C.
Leveransinformation: Supplied in a velvet lined case.
Specifikationer
- Indelning:0,001 g/ml
- Mätområde:1,300 - 1,400 g/l