Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrometers
Hydrometers
0,900 - 1,000 g/l, 0,001 g/ml
Katalog # GERI0085
Leverantör:   GERING
Hydrometers
Katalog # GERI0085
Leverantör:  GERING
Hydrometers
Hydrometers
0,900 - 1,000 g/l, 0,001 g/ml
Price
390,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument
Set of 14 hydrometers calibrated at 20 °C.
Leveransinformation: Supplied in a velvet lined case.
Specifikationer
  • Indelning:
    0,001 g/ml
  • Mätområde:
    0,900 - 1,000 g/l
Rekommendationer
Rekommendationer anpassas endast baserat på dina shoppingpreferenser om du har gett ditt samtycke genom att aktivera "Förbättra min shoppingupplevelse" på sidan "Personlig information".
Annars får du generiska rekommendationer.