Hydrometers
0,800 - 0,900 g/l, 0,001 g/ml
Katalog # GERI0084
Leverantör: GERING
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
Set of 14 hydrometers calibrated at 20 °C.
Delivery information: Supplied in a velvet lined case.
Specifikationer
- Indelning:0,001 g/ml
- Mätområde:0,800 - 0,900 g/l