Pallflex®-filter
Emfab™ TX40HI20WW, 90 mm
Katalog # 516-8014
Leverantör: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
Mångsidiga filter som är unikt lämpade för ett brett utbud av luftövervakningstillämpningar.
- Can be used for high temperature applications
- Ideal for diesel and other emissions testing, required by environmental regulatory agencies
Tissuquartz™: Ren kvarts, inget bindemedel. Aerosolretention: 99,9%
Fiberfilm™: Värmetåliga borosilikatglasfiberfilter täckta med fluorkarbon (TFE). Aerosolretention: 96,4%
Emfab™: Glasfiberfilter av borosilikatglas som förstärkts med vävd glasduk och bundits med PTFE. Aerosolretention: 99,95%
* non heat treated
Dokument
Specifikationer
- Kvalitet:Emfab™ TX40HI20WW
- Storlek:90 mm
- Luftflöde:68 l/min/cm² (0,7 bar)
- Cat. No.:516-8014
- Klass:Emfab™
- Vikt:5 mg/cm²
- Vattenflödeshastighet:32 l/min/cm² (0,35 bar)
- Tjocklek:178 µm
- Max. temperature:260 °C