Orders LinkContactUsLinkComponent
Glasfiberfilter
Glasfiberfilter
A/E, 102 mm
Katalog # 516-7790
Glasfiberfilter
Katalog # 516-7790
Glasfiberfilter
Glasfiberfilter
A/E, 102 mm
Pris
2 975,00 kr
Log in för tillgänglighet
1 * 100 Items
Produktdetaljer och dokument
Superior grade glass fibre filters for a variety of air sampling methods. Used in a variety of sample clean-up, prefiltration and analytical testing applications.
Type A/B: Binder-free borosilicate glass microfibres. For diagnostic applications and sample prefiltration. High loading capacity with 2,5 times thicker glass than type A/C.
Type A/C: Binder-free borosilicate glass microfibres. For testing dissolved and suspended solids in wastewater, for cell harvesting applications and prefiltration.
Klass A/D: Bindemedelsfria glasfiberfilter av borosilikat. Utmärkta förfilter för lösningar med många stora partiklar.
Type A/E: Binder-free borosilicate glass microfibres. For testing dissolved and suspended solids in wastewater and for gravimetric analysis of air pollutants. High flow rates, wet strength and solids holding capacities. Aerosol retention (0,3 µm DOP): 99,98%.
'Extra Thick': Glasfiberfilter av borosilikat med akrylbindemedel. För förfiltrering av viskösa biologiska lösningar och kraftigt kontaminerade prover. Förmågan att hålla kvar partiklar gör skivorna till effektiva djupfilter som medger filtrering av lösningar i stora volymer. Aerosolretention (0,3 µm DOP): 99,97%.
Type Metrigard™: Ultrafine glass fibres with acrylic binder. For prefiltration in systems with high particulate matter to prolong membrane filter life.
Dokument
Specifikationer
  • Kvalitet:
    A/E
  • Storlek:
    102 mm
  • Luftflöde:
    60 l/min/cm² (0,7 bar)
  • Cat. No.:
    516-7790
  • Klass:
    Typ A/E
  • Vattenflödeshastighet:
    250 ml/min/cm² (0,3 bar)
  • Tjocklek:
    330 µm
  • Max. temperature:
    550 °C
  • Porstorlek:
    1 µm
Rekommendationer
Rekommendationer anpassas endast baserat på dina shoppingpreferenser om du har gett ditt samtycke genom att aktivera "Förbättra min shoppingupplevelse" på sidan "Personlig information".
Annars får du generiska rekommendationer.