Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer solutions
Buffer solutions
Buffer solution, 13,00, ±0,05, 20 °C, Plastic bottle, 5 L
Katalog # REGE5130
Leverantör:   REAGECON
Buffer solutions
Katalog # REGE5130
Leverantör:  REAGECON
CAS-nummer:  
Buffer solutions
Buffer solutions
Buffer solution, 13,00, ±0,05, 20 °C, Plastic bottle, 5 L
CAS-nummer:  
Price
1 875,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 5 L
Product Details & Documents
Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    5 L
  • Referenstemperatur:
    20 °C
  • Beskrivning:
    Buffer solution
  • pH noggrannhet:
    ±0,05
  • pH-värde:
    13,00