Buffer solutions
Buffer solution, 5,00, ±0,01, 20 °C, Plastic bottle, 5 L
REGE5050
: REAGECON
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:5 L
- Referenstemperatur:20 °C
- Beskrivning:Buffer solution
- pH noggrannhet:±0,01
- pH-värde:5,00