Buffer solutions
Buffer solution, 1,00, ±0,02, 20 °C, Plastic bottle, 5 L
REGE5010
: REAGECON
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:5 L
- Referenstemperatur:20 °C
- Beskrivning:Buffer solution
- pH noggrannhet:±0,02
- pH-värde:1,00