Buffer solutions
Buffer solution, 6,80, ±0,01, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL
REGE1068525
: REAGECON
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:500 mL
- Referenstemperatur:25 °C
- Beskrivning:Buffer solution
- pH noggrannhet:±0,01
- pH-värde:6,80