Buffer solutions
Buffer solution, 6,00, ±0,01, 25 °C, Plastic bottle, 1 L
REGE106025
: REAGECON
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:1 L
- Referenstemperatur:25 °C
- Beskrivning:Buffer solution
- pH noggrannhet:±0,01
- pH-värde:6,00