Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer solutions
Buffer solutions
Buffer solution, 5,00, ±0,01, 25 °C, Plastic bottle, 1 L
Katalog # REGE105025
Leverantör:   REAGECON
Buffer solutions
Katalog # REGE105025
Leverantör:  REAGECON
CAS-nummer:  
Buffer solutions
Buffer solutions
Buffer solution, 5,00, ±0,01, 25 °C, Plastic bottle, 1 L
CAS-nummer:  
Price
660,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 L
Product Details & Documents
Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Referenstemperatur:
    25 °C
  • Beskrivning:
    Buffer solution
  • pH noggrannhet:
    ±0,01
  • pH-värde:
    5,00
  • Cat. No.:
    REGE105025