Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer solutions
Buffer solution, 3,00, ±0,02, 20 °C, Plastic bottle, 1 L
  REGE1030
 :   REAGECON
Buffer solutions
  REGE1030
 :  REAGECON
 :  
Buffer solutions
Buffer solutions
Buffer solution, 3,00, ±0,02, 20 °C, Plastic bottle, 1 L
 :  
630,00 kr
1 * 1 L
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Referenstemperatur:
    20 °C
  • Beskrivning:
    Buffer solution
  • pH noggrannhet:
    ±0,02
  • pH-värde:
    3,00