Halogen bulbs
Halogen bulb, 6 V, 20 W
Katalog # ZEIS3801431350000
Leverantör: ZEISS
Gå till:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Beskrivning:Halogen bulb
- Seq:08
- Effekt (W):20 W
- Spänning:6 V