Orders LinkContactUsLinkComponent
Halogen bulbs
Halogen bulbs
Halogenlampa med lång livstid, 6 V, 20 W
Katalog # 630-0322
Leverantör:   ZEISS
Halogen bulbs
Katalog # 630-0322
Leverantör:  ZEISS
Halogen bulbs
Halogenlampa med lång livstid, 6 V, 20 W
Price
225,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Beskrivning:
    Halogenlampa med lång livstid
  • Seq:
    07
  • Effekt (W):
    20 W
  • Spänning:
    6 V