Orders LinkContactUsLinkComponent
Conductivity cells
Conductivity cells
LR 325/01 för ultrarent vatten och temperaturgivare, LR 325/01, 0,001 - 200 µS/cm, 0,100 cm-1, –5...+80 °C, Rostfritt stål, 12×120 mm, 1,5 m kabel
Katalog # 663-8118
Leverantör:   WTW
Conductivity cells
Katalog # 663-8118
Leverantör:  WTW
Conductivity cells
Conductivity cells
LR 325/01 för ultrarent vatten och temperaturgivare, LR 325/01, 0,001 - 200 µS/cm, 0,100 cm-1, –5...+80 °C, Rostfritt stål, 12×120 mm, 1,5 m kabel
Price
13 350,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
TetraCon® 325, TetraCon® V and KLE 325 are suitable for on-site measurements in rivers, lakes and wastewater, fish farming, ground water measurements and applications in water laboratories.
TetraCon® 325/C is ideal for heavy chemical applications, e.g. for acid media.
TetraCon® 325/S is great for measurements in pastes, creams and emulsions.
LR 325/01 is good for measurements in ultapure water.
Specifikationer
  • Konduktivitet:
    0,001 - 200 µS/cm
  • Anslutning:
    1,5 m kabel
  • Ø×L:
    12×120 mm
  • Typ:
    LR 325/01
  • Beskrivning:
    LR 325/01 för ultrarent vatten och temperaturgivare
  • Material:
    Rostfritt stål
  • Seq:
    01
  • Temp:
    –5...+80 °C
  • Cellkonstant:
    0,100 cm-1