Orders LinkContactUsLinkComponent
pH Electrodes, SenTix®
pH-elektrod SenTix® 22, plast, SenTix® 22, 0 - 14, 0...+80 °C, Plast, Gel, 12×120 mm, BNC, 1 m fast kabel, Field
Katalog # 662-1304
Leverantör:   WTW
pH Electrodes, SenTix®
Katalog # 662-1304
Leverantör:  WTW
pH Electrodes, SenTix®
pH Electrodes, SenTix®
pH-elektrod SenTix® 22, plast, SenTix® 22, 0 - 14, 0...+80 °C, Plast, Gel, 12×120 mm, BNC, 1 m fast kabel, Field
Price
3 275,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Beprövad och testad pH-elektrod, lätt att använda och med hög kvalitet och precision.
  • Elektrod i plast och med gelelektrolyt är robust och stötsäker, Membranglaset skyddas optimalt av en skyddsskärm
  • Elektrod med flytande elektrolyt: platinatrådens kapilläreffekt garanterar konstant utflöde och förhindrar kontaminering av utfällningar eller smuts
  • SenTix® HW- och HWS-elektroder; flödeshastigheten kan ställas in för optimal användning
Den nya optimerade glasmembranen garanterar snabb mätning även vid låga temperaturer. Med lock för fyllningshålet som förhindrar elektrolyt från att läcka ut under lagringen.
* med inbyggd temperaturgivare (NTC 30 KOhm).
Specifikationer
  • Anslutning:
    BNC, 1 m fast kabel
  • Ø×L:
    12×120 mm
  • För:
    Field
  • Typ:
    SenTix® 22
  • Beskrivning:
    pH-elektrod SenTix® 22, plast
  • Material:
    Plast
  • Seq:
    04
  • Elektrolyt:
    Gel
  • Temp:
    0...+80 °C
  • pH:
    0 - 14
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Cable, 3 m, with S7/DIN plug
    Cable, 3 m, with S7/DIN plug
    662-1326
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 1 475,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Kabel, 1 m, med S7/BNC-kontakt
    Kabel, 1 m, med S7/BNC-kontakt
    662-1327
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 1 075,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Kabel, 1 m, med S7/DIN-kontakt
    Kabel, 1 m, med S7/DIN-kontakt
    662-1425
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 990,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Electrolyte with 2 mol/L KNO₃ and 0,001 mol/L KCl for combined ORP electrode with silver electrode
    Electrolyte with 2 mol/L KNO₃ and 0,001 mol/L KCl for combined ORP electrode with silver electrode
    WTWA109735
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 250 mL - 955,00 kr