TechniCloth® Flat Mop Covers
Technicloth® floor mop wipers, 690×380 mm
Katalog # 115-0480
New Product
Leverantör: Texwipe
Gå till:
Product Details & Documents
Mop covers (ISO Class 3 - 8) for cleaning and decontaminating floors.
- Tillverkad utan kemiska bindemedel eller tillsatser
- Kemiskt resistent, står emot exponering mot vanliga rengörings- och desinficeringsmedel
Documents
Specifikationer
- Beskrivning:Technicloth® floor mop wipers
- L×B:690×380 mm
- Seq:5