TechniCloth® Flat Mop Covers
Technicloth® floor mop wipers, 250×600 mm
TEXWTX630
New Product
: Texwipe
Mop covers (ISO Class 3 - 8) for cleaning and decontaminating floors.
- Tillverkad utan kemiska bindemedel eller tillsatser
- Kemiskt resistent, står emot exponering mot vanliga rengörings- och desinficeringsmedel
- Beskrivning:Technicloth® floor mop wipers
- L×B:250×600 mm
- Seq:3