Notepad, self-adhesive, TexWrite® TexNotes
TexNotes notepad, TX5820, 76×102 mm, Ljusblå
TEXWTX5820
New Product
: Texwipe
Idealiskt för att bifoga anteckningar på dokument, rapporter, instrument och de flesta ytorna i renrummet.
- Genom vidhäftning med polymerelastomer med låg kontamination kan TexNotes® fästas och avlägsnas utan mycket rester
Format: 102×76 mm
: 72 ark per block, 10 block per förpackning (Bag-Within-A-Bag®).
- Färg:Ljusblå
- Beskrivning:TexNotes notepad, TX5820
- Mått:76×102 mm
- Seq:2