Orders LinkContactUsLinkComponent
Jars, without Cap
Jars, without Cap
PP, 250 ml, —, —, 83,4 mm
Katalog # RIXI4-1101-0250-65
New Product
Jars, without Cap
Katalog # RIXI4-1101-0250-65
New Product
Jars, without Cap
Jars, without Cap
PP, 250 ml, —, —, 83,4 mm
Price
Fråga efter pris
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 200 Items
Product Details & Documents
These slip lid jars are made of white PP.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Ordering information: Caps need to be ordered seperately.
Caution: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904
Specifikationer
  • Ø utv.:
  • Typ:
    PP
  • Kapacitet:
    250 ml
  • Höjd:
    83,4 mm
  • Seq:
    4
  • Hals, innerdiam.:
Recommendations