Orders LinkContactUsLinkComponent
Murexide indicator
Murexide indicator
Bottle
Katalog # APOSOR2362-10KG
Irriterande
New Product
Leverantör:   Apollo Scientific
Murexide indicator
Katalog # APOSOR2362-10KG
Leverantör:  Apollo Scientific
New Product
CAS-nummer:  3051-09-0
Murexide indicator
Bottle
CAS-nummer:  3051-09-0
Price
33 925,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 10 kg
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent.
Synonymer:  Ammonium purpurate, Murexide triturate, Ammonium 5-(2,4,6-trioxoperhydropyrimidin-5-ylideneamino)barbiturate, Purpuric acid ammonium salt
  • CAS-nummer:3051-09-0
  • Formel:C₈H₅N₅O₆·H₃N
  • MDL-nummer:MFCD00012777
  • Molecular Weight:284,18572 g/mol
  • EINECS:221-266-6
Specifikationer
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Bottle
Specifikationer