Formaldehyd
Bottle
Katalog # APOSBIA0877-500ML
New Product
Leverantör: Apollo Scientific
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
Synonymer: Formalin lösning
- CAS-nummer:50-00-0
- Formel:CH₂O
- MDL-nummer:MFCD00003274
- Molecular Weight:30.03 g/mol
- Kokande Pt:93…96 °C
- Densitet:1,08…1.1 g/cm³ (25 °C)
- Flash Pt:56 °C
- Förvaringstemperatur:Omgivande
- FN:2209
- ADR:8,III
Specifikationer
Specifikationer
- Förpackningstyp:Bottle