Orders LinkContactUsLinkComponent
Cholesterol ≥98%
Cholesterol ≥98%
Bottle
Katalog # APOSBUP18856-500MG
New Product
Leverantör:   Apollo Scientific
Cholesterol ≥98%
Katalog # APOSBUP18856-500MG
Leverantör:  Apollo Scientific
New Product
CAS-nummer:  57-88-5
Cholesterol ≥98%
Bottle
CAS-nummer:  57-88-5
Price
685,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 500 mg
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Synonymer:  Cholest-5-en-3-ol, Cholesterin, (3Beta)-Cholest-5-en-3-ol
  • CAS-nummer:57-88-5
  • Formel:C₂₇H₄₆O
  • Molecular Weight:386,664 g/mol
Specifikationer
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Bottle
  • Cat. No.:
    APOSBUP18856-500MG