Dapsone
Bottle
APOSBUP17768-1G
New Product
:
- Förpackningstyp:Bottle
Metanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., gradient grade för HPLC
#: 20864.320
: VWR Chemicals
Acetonitril ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS, suitable for UPLC/UHPLC instruments
#: 83640.320
: VWR Chemicals
Natriumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) i vattenlösning, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. volumetrisk lösning
#: 31770.294
: VWR Chemicals
Vatten, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS, suitable for UPLC/UHPLC instruments
#: 83645.320
: VWR Chemicals
Buffertlösningar, klara att användas, referenstemperatur 20 °C, Certipur®, Supelco®
#: 1.09439.1000
: Merck



