Tween® 80
Bottle
Katalog # APOSBIT0501-2L
New Product
Leverantör: Apollo Scientific
Gå till:
Product Details & Documents
Non ionic detergent used for cell lysis, nuclei isolationand cell fractionationBulk pricing available
- CAS-nummer:9005-65-6
- MDL-nummer:MFCD00082107
- Kokande Pt:100 °C
- Smält Pt:–25 °C
- Densitet:1,064 g/cm³ (25 °C)
- Flash Pt:>113 °C
- Förvaringstemperatur:Omgivande
- EINECS:500-019-9
Certificates
Sök efter LOT-nummerSpecifikationer
Specifikationer
- Förpackningstyp:Bottle