Dapson
Bottle
Katalog # APOSOR350018-2.5KG
New Product
Leverantör: Apollo Scientific
Gå till:
Product Details & Documents
Synonymer: 4,4'-Diaminodifenylsulfon
- CAS-nummer:80-08-0
- Formel:C₁₂H₁₂N₂O₂S
- MDL-nummer:MFCD00007887
- Molecular Weight:248.31 g/mol
- Förvaringstemperatur:Omgivande
Specifikationer
Specifikationer
- Förpackningstyp:Bottle