Orders LinkContactUsLinkComponent
EPDM Isolator Gloves
EPDM Isolator Gloves
New Product
Leverantör:   TRON POWER ADVANCED
EPDM Isolator Gloves
Leverantör:  TRON POWER ADVANCED
New Product
Certificates
EPDM Isolator Gloves
15 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
This glovebox glove offers outstanding protection with exceptional resistance to oxygen, ozone-induced aging, UV rays, steam, heat, and a wide range of chemical agents. The durable EPDM construction makes it ideal for demanding environments where long-term exposure to harsh elements is expected.
  • Excellent chemical resistance
  • High resistance to ozone and UV
  • Excellent resistance to sterilising agents and steam
  • Anti-static properties: <108 Ω
This glove is particularly recommended for handling oxidising agents, concentrated nitric acid, strong alkalis, and alcohols. Its robust chemical resistance, combined with flexibility and comfort, ensures reliable performance in laboratory, pharmaceutical, and industrial glovebox applications. Trusted choice for professionals requiring high safety standards and consistent protection.
Certifications: EN ISO 21420: 2020; EN 388: 2016+A1:2018; EN ISO 374-1: 2016+A1:2018; EN ISO 374-5: 2016.
Förpackning: Gloves are packaged 1 pair per sealed plastic bag, 20 pair per case.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • TRON9E3032A0975
  • TRON6E3032A0975
  • TRON9E1532A0975
  • TRON12E2432A0975
  • TRON10E2432A0975
  • TRON6E1532A0975
  • TRON12E1532A0975
  • TRON7E2432A0975
  • TRON7E3032A0975
  • TRON8E2432A0975
  • TRON6E2432A0975
  • TRON10E3032A0975
  • TRON9E2432A0975
  • TRON12E3032A0975
  • TRON8E3032A0975
  • Ej handspecifika/handspecifika:
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Engångs/Återanvändbar:
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Latex/latexfri:
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Pudrad/puderfri:
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Yta:
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Kragmodell:
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • Draghållfasthet:
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • 9 MPa
  • Brottöjning:
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • Antistatisk:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Modell
    Färg
    Längd
    Tjocklek
    Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • TRON9E3032A0975
    Isolator glove, 9" port
    Isolator glove, 9" port
    11-511
    Svart
    813 mm (32")
    30 mil (0,76 mm)
    Bagged
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Par
    1 * 1 Par
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TRON9E3032A0975
    Ej handspecifika/handspecifika
    Ej handspecifika
    Engångs/Återanvändbar
    Återanvändbar
    Latex/latexfri
    Latexfria
    Pudrad/puderfri
    Puderfria
    Yta
    Smooth
    Kragmodell
    Med rullad kant
    Draghållfasthet
    9 MPa
    Brottöjning
    600%
    Antistatisk
    +
    New Product
  • TRON6E3032A0975
    Isolator glove, 6" port
    Isolator glove, 6" port
    11-513
    Svart
    813 mm (32")
    30 mil (0,76 mm)
    Bagged
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Par
    1 * 1 Par
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TRON6E3032A0975
    Ej handspecifika/handspecifika
    Ej handspecifika
    Engångs/Återanvändbar
    Återanvändbar
    Latex/latexfri
    Latexfria
    Pudrad/puderfri
    Puderfria
    Yta
    Smooth
    Kragmodell
    Med rullad kant
    Draghållfasthet
    9 MPa
    Brottöjning
    600%
    Antistatisk
    +
    New Product
  • TRON9E1532A0975
    Isolator glove, 9" port
    Isolator glove, 9" port
    11-510
    Svart
    813 mm (32")
    15 mil (0,38 mm)
    Bagged
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Par
    1 * 1 Par
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TRON9E1532A0975
    Ej handspecifika/handspecifika
    Ej handspecifika
    Engångs/Återanvändbar
    Återanvändbar
    Latex/latexfri
    Latexfria
    Pudrad/puderfri
    Puderfria
    Yta
    Smooth
    Kragmodell
    Med rullad kant
    Draghållfasthet
    9 MPa
    Brottöjning
    600%
    Antistatisk
    +
    New Product
  • TRON12E2432A0975
    Isolator glove, 12" port
    Isolator glove, 12" port
    11-521
    Svart
    813 mm (32")
    24 mil (0,6 mm)
    Bagged
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Par
    1 * 1 Par
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TRON12E2432A0975
    Ej handspecifika/handspecifika
    Ej handspecifika
    Engångs/Återanvändbar
    Återanvändbar
    Latex/latexfri
    Latexfria
    Pudrad/puderfri
    Puderfria
    Yta
    Smooth
    Kragmodell
    Med rullad kant
    Draghållfasthet
    9 MPa
    Brottöjning
    600%
    Antistatisk
    +
    New Product
  • TRON10E2432A0975
    Isolator glove, 10" port
    Isolator glove, 10" port
    11-520
    Svart
    813 mm (32")
    24 mil (0,6 mm)
    Bagged
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Par
    1 * 1 Par
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TRON10E2432A0975
    Ej handspecifika/handspecifika
    Ej handspecifika
    Engångs/Återanvändbar
    Återanvändbar
    Latex/latexfri
    Latexfria
    Pudrad/puderfri
    Puderfria
    Yta
    Smooth
    Kragmodell
    Med rullad kant
    Draghållfasthet
    9 MPa
    Brottöjning
    600%
    Antistatisk
    +
    New Product
  • TRON6E1532A0975
    Isolator glove, 6" port
    Isolator glove, 6" port
    11-512
    Svart
    813 mm (32")
    15 mil (0,38 mm)
    Bagged
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Par
    1 * 1 Par
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TRON6E1532A0975
    Ej handspecifika/handspecifika
    Ej handspecifika
    Engångs/Återanvändbar
    Återanvändbar
    Latex/latexfri
    Latexfria
    Pudrad/puderfri
    Puderfria
    Yta
    Smooth
    Kragmodell
    Med rullad kant
    Draghållfasthet
    9 MPa
    Brottöjning
    600%
    Antistatisk
    +
    New Product
  • TRON12E1532A0975
    Isolator glove, 12" port
    Isolator glove, 12" port
    11-514
    Svart
    813 mm (32")
    15 mil (0,38 mm)
    Bagged
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Par
    1 * 1 Par
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TRON12E1532A0975
    Ej handspecifika/handspecifika
    Ej handspecifika
    Engångs/Återanvändbar
    Återanvändbar
    Latex/latexfri
    Latexfria
    Pudrad/puderfri
    Puderfria
    Yta
    Smooth
    Kragmodell
    Med rullad kant
    Draghållfasthet
    9 MPa
    Brottöjning
    600%
    Antistatisk
    +
    New Product
  • TRON7E2432A0975
    Isolator glove, 7" port
    Isolator glove, 7" port
    11-517
    Svart
    813 mm (32")
    24 mil (0,6 mm)
    Bagged
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Par
    1 * 1 Par
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TRON7E2432A0975
    Ej handspecifika/handspecifika
    Ej handspecifika
    Engångs/Återanvändbar
    Återanvändbar
    Latex/latexfri
    Latexfria
    Pudrad/puderfri
    Puderfria
    Yta
    Smooth
    Kragmodell
    Med rullad kant
    Draghållfasthet
    9 MPa
    Brottöjning
    600%
    Antistatisk
    +
    New Product
  • TRON7E3032A0975
    Isolator glove, 7" port
    Isolator glove, 7" port
    11-501
    Svart
    813 mm (32")
    30 mil (0,76 mm)
    Bagged
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Par
    1 * 1 Par
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TRON7E3032A0975
    Ej handspecifika/handspecifika
    Ej handspecifika
    Engångs/Återanvändbar
    Återanvändbar
    Latex/latexfri
    Latexfria
    Pudrad/puderfri
    Puderfria
    Yta
    Smooth
    Kragmodell
    Med rullad kant
    Draghållfasthet
    9 MPa
    Brottöjning
    600%
    Antistatisk
    +
    New Product
  • TRON8E2432A0975
    Isolator glove, 8" port
    Isolator glove, 8" port
    11-518
    Svart
    813 mm (32")
    24 mil (0,6 mm)
    Bagged
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Par
    1 * 1 Par
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TRON8E2432A0975
    Ej handspecifika/handspecifika
    Ej handspecifika
    Engångs/Återanvändbar
    Återanvändbar
    Latex/latexfri
    Latexfria
    Pudrad/puderfri
    Puderfria
    Yta
    Smooth
    Kragmodell
    Med rullad kant
    Draghållfasthet
    9 MPa
    Brottöjning
    600%
    Antistatisk
    +
    New Product
  • TRON6E2432A0975
    Isolator glove, 6" port
    Isolator glove, 6" port
    11-516
    Svart
    813 mm (32")
    24 mil (0,6 mm)
    Bagged
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Par
    1 * 1 Par
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TRON6E2432A0975
    Ej handspecifika/handspecifika
    Ej handspecifika
    Engångs/Återanvändbar
    Återanvändbar
    Latex/latexfri
    Latexfria
    Pudrad/puderfri
    Puderfria
    Yta
    Smooth
    Kragmodell
    Med rullad kant
    Draghållfasthet
    9 MPa
    Brottöjning
    600%
    Antistatisk
    +
    New Product
  • TRON10E3032A0975
    Isolator glove, 10" port
    Isolator glove, 10" port
    11-509
    Svart
    813 mm (32")
    30 mil (0,76 mm)
    Bagged
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Par
    1 * 1 Par
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TRON10E3032A0975
    Ej handspecifika/handspecifika
    Ej handspecifika
    Engångs/Återanvändbar
    Återanvändbar
    Latex/latexfri
    Latexfria
    Pudrad/puderfri
    Puderfria
    Yta
    Smooth
    Kragmodell
    Med rullad kant
    Draghållfasthet
    9 MPa
    Brottöjning
    600%
    Antistatisk
    +
    New Product
  • TRON9E2432A0975
    Isolator glove, 9" port
    Isolator glove, 9" port
    11-519
    Svart
    813 mm (32")
    24 mil (0,6 mm)
    Bagged
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Par
    1 * 1 Par
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TRON9E2432A0975
    Ej handspecifika/handspecifika
    Ej handspecifika
    Engångs/Återanvändbar
    Återanvändbar
    Latex/latexfri
    Latexfria
    Pudrad/puderfri
    Puderfria
    Yta
    Smooth
    Kragmodell
    Med rullad kant
    Draghållfasthet
    9 MPa
    Brottöjning
    600%
    Antistatisk
    +
    New Product
  • TRON12E3032A0975
    Isolator glove, 12" port
    Isolator glove, 12" port
    11-515
    Svart
    813 mm (32")
    30 mil (0,76 mm)
    Bagged
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Par
    1 * 1 Par
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TRON12E3032A0975
    Ej handspecifika/handspecifika
    Ej handspecifika
    Engångs/Återanvändbar
    Återanvändbar
    Latex/latexfri
    Latexfria
    Pudrad/puderfri
    Puderfria
    Yta
    Smooth
    Kragmodell
    Med rullad kant
    Draghållfasthet
    9 MPa
    Brottöjning
    600%
    Antistatisk
    +
    New Product
  • TRON8E3032A0975
    Isolator glove, 8" port
    Isolator glove, 8" port
    11-505
    Svart
    813 mm (32")
    30 mil (0,76 mm)
    Bagged
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Par
    1 * 1 Par
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TRON8E3032A0975
    Ej handspecifika/handspecifika
    Ej handspecifika
    Engångs/Återanvändbar
    Återanvändbar
    Latex/latexfri
    Latexfria
    Pudrad/puderfri
    Puderfria
    Yta
    Smooth
    Kragmodell
    Med rullad kant
    Draghållfasthet
    9 MPa
    Brottöjning
    600%
    Antistatisk
    +