Creatinine ≥95%
New Product
Leverantör: Apollo Scientific
Gå till:
Om denna produkt
Usage: Biochemical/ life science applications.
Synonymer: 2-Amino-1-methyl-1,5-dihydro-4H-imidazol-4-one
- CAS-nummer:60-27-5
- Formel:C₄H₇N₃O
- Molecular Weight:113,12 g/mol
3 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
Usage: Biochemical/ life science applications.
Synonymer: 2-Amino-1-methyl-1,5-dihydro-4H-imidazol-4-one
- CAS-nummer:60-27-5
- Formel:C₄H₇N₃O
- Molecular Weight:113,12 g/mol
Product Family Options
Produktinformation
- FörpackningstypTillgänglighetPrice
- Specifikationer:New ProductNew Product
- Specifikationer:New ProductNew Product
- Specifikationer:New ProductNew Product