Orders LinkContactUsLinkComponent
Murexide indicator
Murexide indicator
Irriterande
New Product
Leverantör:   Apollo Scientific
Murexide indicator
Leverantör:  Apollo Scientific
New Product
Certificates
Murexide indicator
6 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent.
Synonymer:  Ammonium purpurate, Murexide triturate, Ammonium 5-(2,4,6-trioxoperhydropyrimidin-5-ylideneamino)barbiturate, Purpuric acid ammonium salt
  • CAS-nummer:3051-09-0
  • Formel:C₈H₅N₅O₆·H₃N
  • MDL-nummer:MFCD00012777
  • Molecular Weight:284,18572 g/mol
  • EINECS:221-266-6
Product Family Options
Produktinformation
  • Förpackningstyp
    Tillgänglighet
    Price
  • Bottle
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - 8 525,00 kr
    8 525,00 kr
    1 * 2,5 kg
       8 525,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 1 875,00 kr
    1 875,00 kr
    1 * 500 g
       1 875,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 410,00 kr
    410,00 kr
    1 * 100 g
       410,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 kg
    1 * 10 kg - 33 925,00 kr
    33 925,00 kr
    1 * 10 kg
       33 925,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 260,00 kr
    260,00 kr
    1 * 5 g
       260,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 290,00 kr
    290,00 kr
    1 * 25 g
       290,00 kr
    Specifikationer:
    New Product