Orders LinkContactUsLinkComponent
TES ≥98%
TES ≥98%
Bottle
Katalog # APOSBUP19670-1G
New Product
Leverantör:   Apollo Scientific
TES ≥98%
Katalog # APOSBUP19670-1G
Leverantör:  Apollo Scientific
New Product
CAS-nummer:  7365-44-8
TES ≥98%
Bottle
CAS-nummer:  7365-44-8
Price
445,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 g
Produktdetaljer och dokument
Usage: Biochemical/life science applications.
Synonymer:  TES Buffer, N-Tris(hydroxymethyl)methyl-2-aminoethanesulphonic acid
  • CAS-nummer:7365-44-8
  • Formel:C₆H₁₅NO₆S
  • Molecular Weight:229,25 g/mol
Specifikationer
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Bottle
Specifikationer