Orders LinkContactUsLinkComponent
Invalid Drinking Cup, PP
Invalid Drinking Cup, PP
Invalid drinking cup, PP, 200 ml
Katalog # KART192
New Product
Leverantör:   KARTELL
Invalid Drinking Cup, PP
Katalog # KART192
Leverantör:  KARTELL
New Product
Invalid Drinking Cup, PP
Invalid drinking cup, PP, 200 ml
Price
Fråga efter pris
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 4 Items
Product Details & Documents
  • Autoclavable
    Removable lid for cleaning purposes
Specifikationer
  • Kapacitet:
    200 ml
  • Beskrivning:
    Invalid drinking cup, PP