Orders LinkContactUsLinkComponent
Filter Vial Toggle Press
Filter Vial Toggle Press
Filter vial toggle press
Katalog # THMS35005
Leverantör:   THOMSON INSTRUMENT
Filter Vial Toggle Press
Katalog # THMS35005
Leverantör:  THOMSON INSTRUMENT
Filter Vial Toggle Press
Filter Vial Toggle Press
Filter vial toggle press
Price
6 225,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
The Thomson filter vial toggle press quickly depresses autosampler-ready filter vials.
  • Filter vial toggle press depresses five filter vials at one time
Specifikationer
  • Beskrivning:
    Filter vial toggle press