Orders LinkContactUsLinkComponent
CentriVap™ Cold Traps
CentriVap™ Cold Traps
New Product
Leverantör:   LABCONCO
CentriVap™ Cold Traps
Leverantör:  LABCONCO
New Product
Certificates
CentriVap™ Cold Traps
CentriVap™ Cold Traps
12 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
CentriVap™ cold traps collect evaporated liquid from a CentriVap concentrator, protecting the vacuum pump and laboratory environment from vapors and fumes.
  • Brushed, stainless steel and powder-coated steel exterior
  • Illuminated temperature graph with endpoint indication
  • HCFC-free refrigerant system
  • 4-litre, stainless steel collector
  • Acrylic or stainless steel lid with two Quick-Disconnect fittings for connection to a CentriVap concentrator
  • Stainless steel drain port (with corrosion-resistant, nylon valve)
  • −50 °C models feature a ¹/₃ hp compressor (−50 °C in less than 30 min)
  • −84 °C models feature two ¹/₃ hp compressors (−84 °C in less than 40 min)
  • −105 °C models feature two ¹/₃ hp compressors (−105 °C in less than 40 min)
Certifications: UL, CAN/CSA C22.2.
Product Family Options
Collectors, −50 °C
Produktinformation
  • Tillgänglighet
    Price
  • LBCP8601150
    CentriVap cold trap −50 °C with stainless steel lid, 230 V, 50 Hz, UK, 40,9×61,5×35,1 cm
    CentriVap cold trap −50 °C with stainless steel lid, 230 V, 50 Hz, UK, 40,9×61,5×35,1 cm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 70 025,00 kr
    70 025,00 kr
    1 * 1 Items
       70 025,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • LBCP8601050
    CentriVap cold trap −50 °C with acrylic lid, 230 V, 50 Hz, UK, 40,9×61,5×35,1 cm
    CentriVap cold trap −50 °C with acrylic lid, 230 V, 50 Hz, UK, 40,9×61,5×35,1 cm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 68 250,00 kr
    68 250,00 kr
    1 * 1 Items
       68 250,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • LBCP8601030
    CentriVap cold trap −50 °C with acrylic lid, 230 V, 50 Hz, Schuko, 40,9×61,5×35,1 cm
    CentriVap cold trap −50 °C with acrylic lid, 230 V, 50 Hz, Schuko, 40,9×61,5×35,1 cm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 68 250,00 kr
    68 250,00 kr
    1 * 1 Items
       68 250,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • LBCP8601130
    CentriVap cold trap −50 °C with stainless steel lid, 230 V, 50 Hz, Schuko, 40,9×61,5×35,1 cm
    CentriVap cold trap −50 °C with stainless steel lid, 230 V, 50 Hz, Schuko, 40,9×61,5×35,1 cm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 70 025,00 kr
    70 025,00 kr
    1 * 1 Items
       70 025,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • LBCP8601190
    CentriVap cold trap −50 °C with stainless steel lid, 230 V, 50 Hz, all 50 Hz cords, 40,9×61,5×35,1 cm
    CentriVap cold trap −50 °C with stainless steel lid, 230 V, 50 Hz, all 50 Hz cords, 40,9×61,5×35,1 cm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 70 025,00 kr
    70 025,00 kr
    1 * 1 Items
       70 025,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • LBCP8601090
    CentriVap cold trap −50 °C with acrylic lid, 230 V, 50 Hz, all 50 Hz cords, 40,9×61,5×35,1 cm
    CentriVap cold trap −50 °C with acrylic lid, 230 V, 50 Hz, all 50 Hz cords, 40,9×61,5×35,1 cm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 68 250,00 kr
    68 250,00 kr
    1 * 1 Items
       68 250,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
Collectors, −84 °C
Produktinformation
  • Tillgänglighet
    Price
  • LBCP8611190
    CentriVap cold trap −84 °C, 230 V, 50 Hz, all 50 Hz cords, 40,9×55,9×53,1 cm
    CentriVap cold trap −84 °C, 230 V, 50 Hz, all 50 Hz cords, 40,9×55,9×53,1 cm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 105 525,00 kr
    105 525,00 kr
    1 * 1 Items
       105 525,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • LBCP8611130
    CentriVap cold trap −84 °C, 230 V, 50 Hz, Schuko, 40,9×55,9×53,1 cm
    CentriVap cold trap −84 °C, 230 V, 50 Hz, Schuko, 40,9×55,9×53,1 cm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 105 525,00 kr
    105 525,00 kr
    1 * 1 Items
       105 525,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • LBCP8611150
    CentriVap cold trap −84 °C, 230 V, 50 Hz, UK, 40,9×55,9×53,1 cm
    CentriVap cold trap −84 °C, 230 V, 50 Hz, UK, 40,9×55,9×53,1 cm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 105 525,00 kr
    105 525,00 kr
    1 * 1 Items
       105 525,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
Collectors, −105 °C
Produktinformation
  • Tillgänglighet
    Price
  • LBCP8621150
    CentriVap cold trap −105 °C, 230 V, 50 Hz, UK, 61,2×60,7×44,7 cm
    CentriVap cold trap −105 °C, 230 V, 50 Hz, UK, 61,2×60,7×44,7 cm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 113 000,00 kr
    113 000,00 kr
    1 * 1 Items
       113 000,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • LBCP8621130
    CentriVap cold trap −105 °C, 230 V, 50 Hz, Schuko, 61,2×60,7×44,7 cm
    CentriVap cold trap −105 °C, 230 V, 50 Hz, Schuko, 61,2×60,7×44,7 cm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 113 000,00 kr
    113 000,00 kr
    1 * 1 Items
       113 000,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • LBCP8621190
    CentriVap cold trap −105 °C, 230 V, 50 Hz, all 50 Hz cords, 61,2×60,7×44,7 cm
    CentriVap cold trap −105 °C, 230 V, 50 Hz, all 50 Hz cords, 61,2×60,7×44,7 cm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 113 000,00 kr
    113 000,00 kr
    1 * 1 Items
       113 000,00 kr
    Specifikationer:
    New Product