Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample cuvettes
Leverantör:   Hach
Sample cuvettes
Leverantör:  Hach
Certificates
Sample cuvettes
3 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
These high range sample cuvettes are designed for use with all spectrophotometers.
Suitable for chlorine applications.
Product Family Options
Produktinformation
  • Ø utv.
    Höjd
    Volym
    Skiktdjup
    Material
    Tillgänglighet
    Price
  • 705-0761
    Sample cell
    Sample cell
    25 mm
    60 mm
    10 ml
    25,4 mm
    Glas
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 1 650,00 kr
    1 650,00 kr
    1 * 6 Items
       1 650,00 kr
  • 705-0763
    Sample cell, with cap
    Sample cell, with cap
    25 mm
    60 mm
    10 ml
    10 mm
    PS
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 665,00 kr
    665,00 kr
    1 * 2 Items
       665,00 kr
  • HACH4165802
    Sample cell
    Sample cell
    25 mm
    60 mm
    5/10 ml
    10 mm
    Plast
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 585,00 kr
    585,00 kr
    1 * 2 Items
       585,00 kr